Learn More
HUBER CC-510w, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Kälte-Badumwälzthermostate eignen sich zur Temperierung von extern angeschlossenen Anwendungen und zur Temperierung von Objekten direkt im Thermostatenbad. Typische Anwendungen sind externe, geschlossene Verbraucher: Photometer, Refraktometer, Viskosimeter, doppelwandige Reaktionsgefäße, Autoklaven.
Marke:  HUBER 2020.0002.01
Additional Details : Gewicht : 96.00000kg
Artikelnummer. 13351439
  • 23390.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CC-510w mit Steuerung „Pilot ONE“
  • Kältethermostat
  • Temperaturbereich: -50°bis 200 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 2. 4kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 2. 4kW
  • Kühlkapazität (-40 °C): 0,4kW
  • Heizleistung: 3kW
  • Druckpumpe, max.: 31 l/min / 0,6 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 24 l/min / 0,35 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Stromversorgung: 400 V 3∼N, 50 Hz
Spezifikation
Spezifikation
100°C bei 2,4 kW, 20°C bei 2,4 kW, 0°C bei 2,4°CkW, bis 20°C bei 1 kW, -40°C (bei 0,4 kW)
-50°C bis +200°C
TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant
CC-510 W
3/FL
3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
1014 mm
400 V
Zirkulation
TFT
3 kW
25 l/min ; 0.7 bar Druck, 18,5 l/min ; 0.4 bar Absaugung
±0,02&Grad;C
455 mm
106 kg
3∼N 50 Hz