Learn More
Jenway™ Spectrophotometer Jenway 7300 tungsten haolgen
Ideal für routinemäßige Tests in klinischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und QK-Laboren Das Jenway™ Modell 7300 Einstrahl-Vis-Spektralphotometer verfügt über eine symbolgesteuerte Software und ein verbessertes Navigationssystem für einfache und intuitive Bedienbarkeit.
Marke:  Jenway™ 83058-15
2723.58 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21966" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Artikelnummer. 13104594
  • 3350.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Symbolgesteuerte Software
  • Geringer Platzbedarf
  • Autologging-Funktionen
  • Drucktasten-Xenonlampe
  • Umfassende Auswahl an Zubehör erhältlich
  • 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
–300 bis 9999
Wolfram-Halogenlampe
Spektralphotometer für den sichtbaren Wellenlängenbereich
Für den Gebrauch in Ausbildungs- und allgemeinen QK-Laboren
Einzelstrahl
3 Jahre
6 kg
400 mm
5 nm
320 bis 1000 nm
220 mm
1 nm
±2 nm
275 mm