Learn More
Interscience Sprial Galvanisiersystem Easyspiral™Pro Automatische Galvanisierproben in 25 Sekunden
easySpiral Pro Automatic Plating Petri dishes Samples In 25 Seconds
Marke:  Interscience 413000
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12688675
  • auf Anfrage / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Zur Desinfektion, Probennahme und Galvanisierung, Lieferung mit Bechern, Farbstoff, Reinigungsmittel, Flaschenanschlüsse, Zählgitter und Software 240 V, 50/60 Hz, 380 mm x 410 mm x 290 mm (B x T x H) Platte
Spezifikation
Spezifikation
± 0.5% (in normal mode)
Not Autoclavable
Grey
Stainless Steel
easySpiral Pro platers are used for all types of microbiological analyses in the food, pharmaceutical, cosmetic and public research institutes ...
Delivered with: 1 turntable ring for dia. 90 mm Petri dishes, 1 blue dye for testing, 1 syringe with silicone tubing, 1 plating ring for dia. 150 mm Petri dishes, 1 Spiral counting grid for dia. 90 mm Petri dishes, 1 container stand for testing, 1 set of 2 filters, 1 software, 1 USB cable A/B, 1 Spiral counting grid for dia. 150 mm Petri dishes, 1000 DB50 beakers, 1 EnzyClear liquid detergent, 4 connection kits for GL45 bottle, 1 double kit for GL45 bottles, 1 stylus, 1 power cable, 1 user’s manual, 1 EnzyClear quick user guide.
2%
Yes
39.4 x 42.1 x 28.9 cm
11.38 in.
16.3 kg
100/240 V
T1.6A L 250V 5 x 20 mm
Automatic plater for Petri dishes
ISO 7218, ISO 4833-2, FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) and AOAC 977.27
easySpiral Pro is an automatic plater of Petri dishes. It allows plating of a sample of 100 to 1x107 CFU/mL on one Petri dish, without prior dilution. Traceability is ensured and volumes are programmable via USB connection.
50, 100, 200 μL
Petri dish
Sterile atmosphere
1
Plating cycle: 1 disinfection + 1 sample intake + 1 plating: 25 seconds
15.51 in.
7.94 lb
100-240 V - 50-60 Hz
45 W
50-60 Hz