Learn More
Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben
Die Polar Serie Accel 500 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 500 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -10 bis +80 °C.
Marke:  Thermo Scientific™ 223422100
4643.17 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21682" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 30.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12306323
  • 5513.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 500 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 500 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -10 °C bis +80 °C. Dynamisch, zuverlässig und effizient: Diese leistungsstarken und kompakten Kühler ermöglichen die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Wahlweise mit einer Druck- oder Druck-/Saugpumpe sowie USB-Anschluss erhältlich: die perfekte Lösung für Ihr Labor.
Eigenschaften:
  • Intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle mit digitaler Steuerung und Anzeige
  • Kleiner innerer Behälter und umfangreiche Kühlleistungen sorgen für kurze Kühl- und Aufheizzeiten.
  • Pumpenoptionen für erhöhten Druck und Durchfluss für anspruchsvolle Anwendungen verfügbar
  • Systemsteuerung ermöglicht einfache Bedienung sowie einfachen Füll- und Entleerungsvorgang.
  • Durch den leichten Zugriff über die Frontplatte muss die Maschine zum Befüllen bzw. Entleeren nicht umpositioniert werden.
  • Luftgekühltes Kühlsystem ermöglicht die Anordnung mehrerer Geräte nebeneinander.
  • Äußerst leiser Betrieb mit weniger als 58 dBA
  • Optionaler USB-Anschluss für serielle Kommunikation
Bestellinformationen:
Temperaturfernregelung und -kommunikation sind bei ausgewählten Modellen verfügbar. Mehr Informationen unter +1 800-258-0830.
Garantie: 2 Jahre
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
0,74 gal.
2,8 l
Digital
500 W
-10 bis +80 °C
11.7 psi
±0,1 °C
23.2 cm
62 cm
48.7 cm
30 kg
220/230 V
Saugkraftpumpe, 220-230 V/50 Hz
UL-zugelassen, CE-Kennzeichen, CSA, WEEE, RoHS
Luftkühlung
21 l/min
2 kW
Saugkraftpumpe mit USB und Wassermangelschalter
9.1 in.
24.8 in.
19.2 in.
66 lb.
220/230 V 50 Hz
50Hz
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.