Learn More
Veolia Water Systems™ PURELAB FLEX TOC VERSION
Höchst anwenderfreundliches und hochpräzises Wasseraufbereitungssystem für die Herstellung von Reinstwasser vom Typ I. Veolia Water Systems™ Purelab Flex 2 umfasst UV-Fotooxidation und TOC-Überwachung.
Marke:  Veolia Water Systems™ PF2XXXXM1
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12093273
  • 14795.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erzeugt Reinstwasser vom Typ 1
  • Übersichtliche Anzeige der Wasserreinheit
  • Einfacher Zugriff auf Verbrauchsmaterialien über frontseitige Zugangstüren
  • Herunterladen von Daten zur Validierung der Systemleistung (USB)
  • Bewährte Zuverlässigkeit
Spezifikation
Spezifikation
>10 l/24-Stunden-Tag
4 bis C 40 °C (empfohlen 10 bis 25 °C)
Anorganische Stoffe bei 25 °C: 18.2MΩ-cm, Gesamtkohlenstoff (TOC): <5ppb (abhängig von Speisewasser)
11 kg
Bis zu 2 l/min
bis zu 1,52 bar (22 psi)
374 x 236 x 900/1020 mm
100 bis 240 V Wechselstrom, 50 bis 60 Hz