Learn More
KD Scientific LEGATO 101 SYRINGE PUMP
Die vielseitige Pumpe bietet beispiellose Anwenderfreundlichkeit dank der einfachem Touchscreen-Benutzeroberfläche.
Marke:  KD Scientific 788101
Additional Details : Gewicht : 2.66000kg
Artikelnummer. 11965596
  • 2515.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Infundieren Sie nur eine Doppelspritzenpumpe. Geeignet für Spriten von 0.5 μl bis 10 ml Anwenderdefinierbare Durchflussraten mit wählbaren Zielvolumen- oder Zeitwerten zur Steuerung des gesamten Infusionsvolumens.
  • Fasst eine oder zwei Spritzen von 0.5 μl bis 10 ml
  • Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung
  • Touchpad-Sperrfunktion
  • LED-Leuchte an der Vorderseite
  • Vollmetallgehäuse
  • Integrierter Spritzentisch
  • Bis zu 30 lb. (14,9 Nm) lineare Kraft
  • Fortschrittliche Mikrostepping-Verfahren
  • Integrierte RS485-Schnittstelle
  • USB-Anschluss
  • E/A- und TTL-Schnittstelle
  • Kontinuierliche Funktionsweise:
  • Staurand
Spezifikationen
  • Genauigkeit: ±0.5 %
  • Reproduzierbarkeit: ± 0.05 %
  • Spritzen (min/max): 0.5 μl bis 10 ml
  • Flussrate, Minimum (0.5 μl-Spritze): 1.28 pl/min
  • Flussrate, Maximum (10 ml-Spritze): 25.99 ml/min
  • Flussrate, Maximum (60 ml-Spritze): 88.28 ml/min
  • Anzeige: 4.3 WQVGA TFT-Farbdisplay mit Touchpad
  • Nichtflüchtiger Speicher: Speichert alle Einstellungen
  • Betriebstemperatur: 4 bis 40 °C (40 bis 104 °F)
  • Lagertemperatur: -10 bis +70 °C (-14 bis 158 °F)
  • Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
  • Betriebsmodus: Kontinuierlich
  • Leistung: 100 - 240 V Wechselstrom: 50/60 Hz,50 W,0.5 A-Sicherung
  • Abmessungen: 22.6 x 19.05 x 15 cm (9 x 7.5 x 5 in.)
  • Gewicht: 5.9 lb (2.66 kg)
Certifications
CE, UL, CSA, CB Schema, EU RoHS
Hinweis: Die KD Scientific Spritzenpumpen sind nur für den Laborgebrauch vorgesehen. Sie wurden von der FDA nicht für den klinischen Einsatz beim Menschen zugelassen.
Spezifikation
Spezifikation
100/240 V
0.5 μl bis 10 ml
RS485 - IEEE-1394 6 POS, USB-Typ B, E/A und TTL – 15-poliger D-Sub-Stecker
13.6 kg
Metall
-10 °C bis +70 °C
5.9 lbs.
100/240 V, 50/60 Hz
± 0.5 %
50/60 Hz
15 cm
22.6 cm
40 °C
1.28 pl/Min. bis 88.28 ml/Min.
CE, UL, CSA, CB Schema, EU RoHS
Mikroprozessor, mit Mikroschritten (0.062)
30 lbs.
± 0.05 %
Legato 101 duale Spritzenpumpe
2.66 kg
TFT
2
5 Zoll
9 Zoll
7.5 Zoll
4 °C