Learn More
Thermo Scientific™ Thermostatisierter Einzelküvettenhalter für GENESYS140/150/180 und BioMate 160 Spektralphotometer
Kontrolle der Probentemperaturen für biowissenschaftliche Anwendungen wie biochemische Kinetik, enzymatische Lebensmittelanalyse und Gleichgewichtsstudien.
Marke:  Thermo Scientific™ 222-238800
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11873674
  • 6460.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für Life-Science-Anwendungen wie biochemische Kinetik, enzymatische Lebensmittelanalyse und Gleichgewichtsstudien.
Luftgekühlter Peltier Einzelzellenhalter mit Thermostat für GENESYS 140/150/180 und BioMate 160 Spektrophotometer. Das Zubehör passt in das Probenfach des Geräts.
  • Mit Küvettenhalter für quadratische Zellen mit 10 mm Schichtdicke
  • Temperaturbereich von 20 °C bis 60 °C
  • Vollständige Kontrolle durch die Bordsoftware des Geräts oder die Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software
  • Magnetisches Rühren (variable Geschwindigkeit) für Zellen voller Größe
  • Geeignet für den Einsatz mit nicht maskierten Zellen >=1000 μl Nennvolumen
  • Mikrozellen < 1000 μL must be masked type
  • Zusätzliche 10-er Packung mit PTFE-beschichteten Küvetten-Rührstäben (5 mm x 2 mm) erhältlich
  • Stromversorgung für verschiedene Spannungen
Spezifikation
Spezifikation
Der versiegelte Peltier-Rezirkulator ermöglicht eine präzise Temperaturregelung ohne oder mit geringem Wartungsaufwand. Enthält 150 ml Flüssigkeitsvolumen – begrenzt die Wirkung von verschütteten Flüssigkeiten. Genauigkeit der Temperaturanzeige: ± 0.10 °C
Temperaturregelung mit einem wasserthermostatisierten Küvettenhalter.
± 0.05 °C
150 ml
Versiegeltes Peltier-Umwälzsystem
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spektralphotometer
20 °C bis 60 °C