Learn More
Velp Scientifica™ Technopolymer-Magnetrührer, ESP-Modell
Artikelnummer. 11791174 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
11791174 5 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11791174 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. F206A0179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00 CHF
    191.74 CHF / 1 Stück
    Sparen 161.26 CHF
    45% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ESP Ultralat Magnetrührer mit sanftem Start sorgt für eine optimale Weiterentwicklung der Rührgeschwindigkeit, während seine moderne, ergonomische Struktur aus Materialien besteht, die eine hohe Beständigkeit gegen chemische Reagenzien gewährleisten.
Robustes Design:
  • Wartungsfrei: enthält keine beweglichen Teile
  • Das Bedienfeld ist durch eine Ablaufrinne vor Flüssigkeitsspritzern geschützt.
  • Technopolymer-Gehäuse beständig gegen Chemikalien
  • Lange Betriebsdauer
  • Geeignet für Flaschen bis zu 5 Litern.
Zuverlässige Anwendungen:
  • Oberfläche, die sich ideal zur Visualisierung von Partikeln und Farbveränderungen eignet
  • Ideal für Mikrotitration, Mikrobiologie und Biochemie
  • Sanftanlauf, aber erreicht schnell die eingestellte Geschwindigkeit
Komfortabel in der Anwendung:
  • Ergonomisch – sehr niedrige Höhe
  • Drehzahlregelung bis 1100 U/min
  • Universeller Netzspannungs-/Frequenzbereich
  • Geringes Gewicht
Spezifikation
Geschwindigkeit 1.100 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Technopolymer
Fassungsvermögen 5 L
Display Analog
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 5 W
Abmessungen (L x B x H) 230 x 160 x 33 mm
Höhe (metrisch) 33 mm
Länge (metrisch) 230 mm
Breite (metrisch) 160 mm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/ 60 Hz, 5 W
Frequenz 50/60 Hz
Modell ESP
Typ Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 0,9 kg