Learn More
Fisherbrand™ Epoxid-beschichteter Magnetrührer aus Metall
Artikelnummer. 11765694 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
11765694 5 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11765694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00 CHF
    87.25 CHF / 1 Stück
    Sparen 111.75 CHF
    56% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Wirkstoffen. Der Fisherbrand™ Microstirrer Magnetrührer ist klein, einfach und effizient. Bleibt selbst nach einigen Tagen Dauerbetrieb kühl.
Gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen chemische Stoffe. Der Fisherbrand™ Magnetrührer mit Mikrorührer ist klein, einfach und effizient und bleibt auch nach mehreren Tagen Dauereinsatz kalt.
Hohe Zuverlässigkeit
  • Steuerungsfeld ist vor verschütteten Flüssigkeiten geschützt
  • Epoxid-beschichtetes, robustes Stahlgehäuse
  • Lange Betriebsdauer
  • Fasst bis zu 5 Liter-Kolben
Mit Blick auf Anwendungen entwickelt
  • Helle Oberfläche für die Visualisierung von Partikeln und Farbveränderungen
  • Bleibt kühl, selbst nach Tagen durchgehenden Betriebs
  • Speziell für Mikrotitration entwickelt
  • Ausgezeichnete Drehzahlsteuerung, selbst bei niedriger Drehzahl
Einfach & Praktisch
  • Drehzahlregulierung bis zu 1100 U/min
  • Universalhauptspannung/Frequenzbereich
  • Geringes Gewicht
Spezifikation
Geschwindigkeit 1.100 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Epoxidharz
Fassungsvermögen 5 L
Display Analog
Form Quadratisch
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 0,6 W
Abmessungen (L x B x H) 48 x 120 x 128 mm (H x B x T)
Höhe (metrisch) 48 mm
Breite (metrisch) 120 mm
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 0,6 W
Frequenz 50/60 Hz
Material Metall
Drehzahlregelung Ausgezeichnete Drehzahlregelung auch bei niedrigen Drehzahlen
Typ Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 0,55 kg