Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ VERSA STAR Pro™ Multiparameter-Tischmessgerät für pH/ISE/Leitfähigkeit/gelösten Sauerstoff
Das Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Messgerät mit pH-/ISE-/Leitfähigkeits- und RDO-/DO-Modulen für die gleichzeitige Messung auf bis zu 4 Kanäle liefert erstklassige Leistung und Flexibilität
Marke: Thermo Scientific™ VSTAR92
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Multiparameter-Tischmessgerät mit Modulen für pH/ISE/Leitfähigkeit/gelösten Sauerstoff liefert höchste Präzision, erstklassiges Leistungsverhalten und absolute Flexibilität.Bewältigen Sie die anspruchsvollsten Messanwendungen zur Bestimmung des pH-Werts, der Ionenkonzentration, der Leitfähigkeit, des gelösten Sauerstoffs und der Temperatur.Lesen Sie die Messwerte leicht von der beeindruckenden Farbanzeige ab und passen Sie die vier Kanäle des Messgeräts mit austauschbaren Modulen an.Zeichnen Sie bis zu 2.000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie Protokolle über USB oder RS232 einfach an einen Drucker oder Computer.Sie können zwischen Systemen mit einem oder zwei pH-/ISE-Modulen wählen.
- Durch die Messbeständigkeitsanzeige auf dem Bildschirm wissen Sie genau, wann Ihre Messungen fertig sind
- Das Messgerät verfügt über wählbare Lesemodi – Auto-Read speichert den stabilen Messwert, Continuous zeigt sich ändernde Messwerte an, Timed zeichnet Daten in bestimmten Intervallen auf und Single-Shot speichert einen Messwert, sobald eine bestimmte Wartezeit erreicht ist
- Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, die obere/untere Grenze eines Werts und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
- Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können
- Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2000 Messsätze mit einer optionalen Elektroden-, Proben- und Kontoidentifizierung
- Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten 30 Kalibrierungen pro Parameter mit einer grafischen Darstellung für Mehrpunkt-pH- und ISE-Kalibrierungen
- Die Anzeige des aktiven Kalibrierungsprotokolls gewährleistet die Messintegrität, während Sie die Messwerte nehmen
- Die Daten und Einstellungen bleiben dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall erhalten
- Das Messgerät ermöglicht die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
- Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
- 3 Jahre Austauschgarantie
- Damit messen Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV-, relativen mV- oder ORP-Wert sowie die jeweilige Temperatur
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST-, DIN-konformen oder anwenderdefinierten Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor
- Nehmen ISE-Kalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor und wählen Sie zwischen ppm, M, mg/l, % oder ppb, wobei Sie nicht unbedingt einen Wert auswählen müssen
- Messen Sie die Leitfähigkeit, den TDS-Wert, die Salinität oder den Widerstand sowie die jeweilige Temperatur
- Nehmen Sie Leitfähigkeitskalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor
- Setzen Sie lineare, nicht lineare, EP (USP)- oder Temperaturausgleiche ohne Leitfähigkeit mit Referenztemperaturen von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C ein.
- Messen Sie mithilfe der RDO-optischen oder polarografischen Orion DO-Sonden den gelösten Sauerstoff in Prozent Sättigung oder mg/l sowie die jeweilige Temperatur
- Kalibrieren Sie gelösten Sauerstoff mithilfe von wassergesättigter Luft, luftgesättigtem Wasser, eines anwenderdefinierten Wertes (Winkler-Titration) oder des Nullpunkts
- Gleichen Sie DO-Messwerte mithilfe der ATC-Temperatur, der manuellen Salinitätseingabe und des integrierten Barometers für Luftdruckmessungen automatisch aus
Systemzugriffsfunktion
Orion Versa Star Pro Messgeräte bieten eine Systemzugriffsfunktion, die Datenintegrität gewährleistet, indem sie einen unerwünschten Zugriff auf verschiedene Gerätefunktionen wie Datums-/Uhrzeiteinstellung, Datenprotokoll und Kalibrierungsprotokoll verhindert. Die Systemzugriffsfunktion kann ganz einfach ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich die Anforderungen Ihres Labors ändern. Dies sorgt für ultimative Flexibilität in Bedienung und Anwenderfreundlichkeit. Wenn die Systemzugriffsfunktion aktiviert ist, können ein Systemadministrator und bis zu zehn Benutzerkonten mit benutzerdefinierbarem Zugriff auf Geräteeinstellungen, Messeinstellungen, Kalibrierungen und Protokolle zugewiesen werden. Verwenden Sie den Kennwortschutz, um ausgewählte Gerätefunktionen zu sichern, und machen Sie andere Funktionen für alle Benutzer zugänglich. Mit der Systemzugriffsfunktion können Sie den Zugriff auf das Messgerät an Ihre speziellen Sicherheits- und Datenberichterstattungsanforderungen anpassen.
Spezifikation
USB (2), RS 232 | |
±6 mmHg | |
± 0,2 mV oder ±0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
±0,002 | |
±0,1 bis 8 mg/l, ±0,2 mg/l von 8 bis 20 mg/l, ±10 % des Messwerts bis zu 50 mg/l | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
Zeitgesteuerter Endpunkt, lineare Punkt-zu-Punkt-Steigung, nicht linear auswählbarer automatischer Blindwert, Stabilität im niedrigen Konzentrationsbereich | |
Ja | |
pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, Ionenkonzentration (ISE) mit Kalibrierbearbeitungsoption, relativ | |
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus) | |
1 bis 6 | |
0,001 bis 199,9 cm-1 | |
Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer | |
Orion Versa Star Pro Tischmessgerät mit VSTAR-ISE pH-/mV-/ISE-/Temperaturmodul; VSTAR-CND Leitfähigkeits-/TDS-/Widerstands-/Salinitäts-/Temperaturmodul; VSTAR-RD RDO-/DO-/Temperaturmodul-Kit | |
Farbgrafikdisplay mit benutzerdefinierbaren Optionen | |
pH, mV, rel. mV (RmV), ORP oder Ionenkonzentration (ISE) mit Temperatur; Leitfähigkeit, TDS, Salinität, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature, TDS, Conductivity, Salinity | |
0,001 μS/cm bis 3000 mS/cm | |
-2,000 bis 20,000 | |
0,06 bis 80,00 psu, 0,05 bis 42,00 ppt | |
Min. 0,0001, 1 bis 4 signifikante Stellen (vom Anwender wählbar) | |
-5,0 °C° bis +105,0 °C° | |
BNC (pH oder ISE), 8-poliger Mini-DIN (Temperatur), Referenz-Nadelspitze, 8-poliger Mini-DIN (Leitfähigkeit mit Temperaturfühler), 9-poliger Mini-DIN (RDO oder polarographisches DO mit Temperaturfühler), 2 Rührereingänge | |
Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff | |
Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-, zeitgesteuerten und Einzelbildmodus sowie manuelle Datenprotokollierung mit | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
0,0 bis 600,0% Sättigung | |
0,1, 1 % Sättigung | |
± 2 % Sättigung oder ± 2 % des Messwerts, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Gleichstrom-Eingang:9 VDC, 1 A | |
400 bis 850 ml | |
0,0001 bis 19990 mit wählbaren Einheiten von ppm, Molar, mg/l, %, ppb oder keiner | |
0,00 bis 90,00 mg/l | |
±2000,0 mV | |
Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
0,01, 0,1 mg/l | |
1 Ohm oder 0,1 MOhm, automatische Messbereichsauswahl | |
Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen | |
Praktische Salinität (psu) oder für natürliches Meerwasser (ppt) | |
Linear (0,02 bis 9,99) | |
Linear, nLFn (nichtlineares Reinstwasser), nLFu (nichtlineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus, mit Warnung) oder aus | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
3 Jahre Garantie auf Messgerät und Module | |
2,5 lbs., pro Modul kommen 0,5 lbs. hinzu |
Universal-Netzadapter 50 bis 60 Hz, 100 bis 240 VAC (separat erhältlich, Kat.-Nr. STARA-PWR) | |
0,5 % des Messwerts ±1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ±0,01 μS ≤ 3 μS | |
± 0,2 mV oder ±0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
±0,2 mg/l oder ±2 % des Messwerts (der jeweils größere Wert) | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle | |
Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
400 bis 850 mmHg, automatische Verwendung des integrierten Barometers oder manuelle Eingabe | |
Wassergesättigte Luft, luftgesättigtes Wasser, manuell (Winkler-Titration), Nullpunkt | |
Max. 6 | |
1 bis 6 | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
2000 mit Datum und Uhrzeit | |
4 Module zur kundenspezifischen Einstellung | |
IP 54 | |
0,0 bis 600,0% Sättigung | |
±2000,0 mV | |
2 Ohm bis 100,0 Megaohm | |
0,001 bis 200,0 ppm | |
0,1/0,01/0,001 | |
Versa Star Pro meter, VSTAR-ISE pH/ISE module, VSTAR-CND conductivity module, VSTAR-RD RDO/DO module, 8157BNUMD ROSS Ultra Triode epoxy-body pH/ATC electrode, 013005MD Orion DuraProbe 4-cell (K=0.475) conductivity sensor, 083005MD Orion polarographic dissolved oxygen sensor, 096019 Orion Star stirrer probe, 810199 ROSS pH buffer and solution kit, 011007 Orion 1413µS conductivity standard, 080513 DO maintenance kit, BOD adapter/funnel/stirrer, electrode stand, universal power adapter, literature CD, printed quick start guide, computer interface cable and meter test certificate | |
7.000 pH (einstellbar), 1.000 ISE (einstellbar) | |
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch | |
Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen | |
Orion Versa Star Pro 90 Tischmessgerät zur Bestimmung von pH/ISE/mV/RmV/ORP/Leitfähigkeit/TDS/Salinität/Widerstandsfähigkeit/RDO-Optik/gelöstem Sauerstoff/Temperatur | |
±2 % Sättigung ≤ 200 % Sättigung, ±10 % Sättigung > 200 % Sättigung | |
0,0 bis 500,0% Sättigung | |
0,1, 1 % Sättigung | |
Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten) | |
Gehäuse 0.1mmHg | |
±2000,0 mV | |
0,00 bis 50,00 mg/l | |
5 bis 85%, nicht kondensierend | |
0,1mV | |
0,01, 0,1 mg/l | |
Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl | |
0,0 bis 45,0 ppt, automatische Korrektur durch Leitfähigkeitsmessung oder manuelle Eingabe des Salinitätswerts der Probe | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
± 0,1 °C | |
41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur) | |
5, 10, 15, 20, 25 °C | |
22,0 bis 221,0 °F | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 in.), Module fügen ≤ 2 cm (0,8 in.) hinzu (L und H) | |
1,2 kg, Module jeweils 0,2 kg |