Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren
Führen Sie Trocknungsanwendungen mit Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologischen Inkubatoren mit dualer Konvektionstechnologie durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 51028135
5535.25 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21654" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11636420
  • 6345.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol mikrobiologische Inkubatoren mit dualer Konvektionstechnologie liefern ausgezeichnete Temperaturkonstanz für Trockungsanwendungen. Diese effektiven und flexiblen Inkubatoren können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
  • Duale Konvektion für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – Lüfterdrehzahl von 0 bis 100 % verstellbar
  • Moderne digitale Zeitschaltuhr für tägliche oder wöchentliche EIN/AUS-Zyklen
  • Leicht zu reinigender, korrosionsbeständiger Innenraum aus Edelstahl (AISI 304)
  • Großer Temperaturbereich von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 105 °C — auch geeignet für Trocknungsanwendungen
  • Temperaturgleichförmigkeit von ±0,6 (Lüfter aus) und zwischen ±0,2° und ±0,4 °C (Lüfter volle Drehzahl, gemessen bei 37 °C)
  • Temperaturstabilität von ±0,1 °C (gemessen bei 37 °C)
  • Intuitive Anwenderoberfläche für die Temperatureinstellung
  • Große, leicht ablesbare Vakuumfluoreszenz-Anzeige
  • Innere Glastür gestattet ungehinderte Sicht auf die Proben ohne Beeinträchtigung der Temperatur
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
Bestellinformationen:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Spezifikation
Spezifikation
6,3 cu. ft.
Mikroprozessorsteuerung mit Vakuumfluoreszenzanzeige
Dual-Konvektion
Mit landestypischem Stecker geliefert.
Mikrobiologischer Inkubator
± 0.6 °C
54.3 x 46.4 x 70.8 cm (21.4 x 18.3 x 27.9 in.)
29,1 in.
25,2 in.
64 cm
36,2 in.
92 cm
21,4 in.
154 lb.
230 V, 50/60 Hz
1300 w
50/60 Hz
55 lb.
178 L
2 geliefert/ 19 max.
Umgebungstemperatur +5 °C bis 105 °C
± 0.1 °C
wöchentlich/Echtzeit/Stunde
73.8 x 64 x 92 cm (29.1 x 25.2 x 36.2 in.)
73.8 cm
18,3 in.
46.4 cm
27,9 in.
70.8 cm
54.3 cm
70 kg
230 V
5.7A
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.