Learn More
Cole-Parmer™ ST-200-P Stuart Tragbarer analoger Rührer, batteriebetrieben
Beschreibung
- Robust, kompakt und leicht
- Variable Drehzahl bis zu 1300 U/min
- 3 Jahre Garantie
- Vorherige Teilenummer SM27
Dieses kompakte und robuste Gerät eignet sich ideal für den Einsatz in Inkubatoren, Handschuhkästen oder im Feld. Der Rührer ist in einem chemikalienbeständigen ABS-Kunststoffgehäuse untergebracht und kann mit Batterien oder über das Stromnetz betrieben werden. Die Betriebsanzeige wird dunkler, wenn der Batteriestand niedrig ist.
Bitte beachten Sie: Ab Juni 2022 gilt Folgendes: Stuart Der analoge Rührer mit der Modellnummer SM27 wurde umbenannt. Cole-Parmer unter der Modellnummer ST-200-P. Alle großartigen Funktionen und Spezifikationen, nur in einem neuen und verbesserten Look.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 1.300 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | ABS |
| Fassungsvermögen | 1,5 l |
| Display | Keine |
| Form | Quadratisch |
| Spannung | 230 V |
| Abmessungen (L x B x H) | 70 x 150 x 160 mm (H x B x T) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,8 in. |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Mehr anzeigen |