Learn More
Cole-Parmer™ ST-200-MP Stuart Drei-Positionen-Magnetrührer
Beschreibung
- Leistungsstarke Magnete für starke magnetische Kopplung und Rührleistung
- In jeder Position lässt sich problemlos ein 2-Liter-Becherglas unterbringen.
- Die obere Edelstahlplatte erzeugt keine Wirbelströme und gewährleistet so eine kraftvolle Rührwirkung.
Drei unabhängig voneinander steuerbare Positioniereinheiten benötigen nur eine einzige Stromquelle. Führen Sie drei separate Tests gleichzeitig durch oder testen Sie mehrere Proben unter den gleichen Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 100 bis 1.500 U/min |
| Rührpositionen | 3 |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 150 W |
| Abmessungen (L x B) | 550 x 210 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 110 x 600 x 270 mm (H x B x T) |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,3 in. |
| Höhe (metrisch) | 110 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 23,6 in. |
| Länge (metrisch) | 60 cm |
| Mehr anzeigen |