man
Test
chevron-down
Sprache auswählen
Englisch
Italienisch
Deutsch
Französisch
Search
Bestellstatus
Schnellbestellung
Anmelden Registrieren
chevron-down
chevron-down
Learn More
Home
Products
Mischer
Mixer
Standardmixer
11371424
Drucken
Stomacher™ Blender 3500 Labor 1000 bis 3500 ml 230 V 50 Hz 120 W Stomacher
Marke:
Stomacher™ 3500/000/EU
Additional Details :
Gewicht :
0.10000kg
Artikelnummer.
11371424
7590.00 CHF
/ 1 Stück
Menge
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zertifikate
Zubehör und Ersatzteile