Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Inkubator der Serie II mit Wassermantel, 184 l
Regeln und überwachen Sie CO2-Konzentration und Temperatur präzise mit Thermo Scientific™ Forma™ Serie II 3110 CO2 Inkubatoren mit Wassermantel.
Marke:  Thermo Scientific™ 3141
Additional Details : Gewicht : 30.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10798124
  • 20000.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Regeln Sie präzise die CO2-Konzentration und Temperatur mit Thermo Scientific™ Forma™ CO2-Wassermantel-Inkubatoren der Serie II 3110, die mit TC- oder IR-Sensoren eine präzise Regelung ermöglichen. Hervorragende Erholzeiten in Verbindung mit innovativem und permanentem Kontaminationsschutz.
Leistung
  • Das validierbare HEPA-Luftfiltersystem in der Kammer sorgt für Luftreinheit der Klasse 100
  • Enviro-Scan™ Mikroprozessorsteuerung
  • Sollwerte und Kalibrierung: Temperatur, Übertemperatur, CO2, O2
  • Akustisches/visuelles Alarmsystem mit Alarmstummschaltung
  • Akustische Signale ein/aus, Zugriffscode, Erinnerungsfunktion für fälligen HEPA-Filterwechsel, RS-485-Schnittstelle, automatische Behälterauswahl, akustische/visuelle Alarme, Anzeige Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit (auswählbar), Anzeige CO2/O2 (auswählbar)
Bauweise
  • Die langlebige dreischichtige Mantelkonstruktion gewährleistet optimale Temperaturkonstanz
  • Die einzigartige beheizbare Innentür aus Doppelglas minimiert die Kondensationsbildung und gewährleistet eine schnelle Temperaturerholung
  • Mit FCKW-freiem Schaumstoff isolierte Außentür mit wechselbarem Anschlag
  • Außentürdichtung mit Magnet
  • Kabeldurchführung für Zubehör
  • Alarmkontakte (NO, NC, COM)
Bestellinformationen:
Optional stehen verschiedene CO2-Sensoren und wechselbare Schwenktüren sowie eine Vielzahl weiterer Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, z. B. Sauerstoffregelung, Überwachung der relativen Luftfeuchtigkeit, antimikrobieller Innenraum aus Vollkupfer, Datenprotokollierung und IQ/OQ-Dokumentationssätze.
Kompatibel mit:
  • Kammerkühlschlange (190645)
  • Kupferinnenraum-Kits (1900095, 190870, 190656)
  • Rollenuntergestelle und Stative (190648, 190647)
  • Integrierter Gaswächter (190640)
  • Werkseitig installierte Datenausgänge (190544, 190523, 190512, 190543)
  • HEPA-Ersatzfilter und Reinigungskits (760207, 190868, 1900067, 190869, 190651)
  • Zweistufige Gasregler (965010, 961027)
  • Innenkomponenten für Inkubatoren (190608, 190670, 19000056, 237020, 237016, 190884, 190879, 1900057, 190725)
Spezifikation
Spezifikation
6,5 cu. ft.
Optional 4 bis 20 mA
184 L
0 bis 20%
LED
1 bis 21%
Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
Wasserwanne
365 lb.
UL, cUL, CE
Einzelner Dreigas-Inkubator 184 l, 1-21 %
Gebürsteter Edelstahl
IR-Sensor
Edelstahl
<90 % bei 37 °C
CO2-Inkubator
50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20 x 21,3 x 26,8 in.)
230 V, 50/60 Hz
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen