Learn More
Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II
Die biologischen Sicherheitswerkbänke der Klasse II bieten ein intelligentes Design mit höchster Funktionalität und gewährleisten einen energieeffizienten und zuverlässigen Betrieb.
Marke:  Thermo Scientific™ 51025411
10999.94 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 270.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10795194
  • 13818.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ biologischen Sicherheitswerkbänke der Klasse II bieten ein intelligentes Design mit höchster Funktionalität und gewährleisten einen energieeffizienten und zuverlässigen Betrieb. Die verwendeten Gleichstrommotoren verbrauchen wenig Energie und sorgen durch die geringe Wärmeabgabe für eine angenehme Arbeitsumgebung. Alle MSC-Advantage Modelle sind nach der Sicherheitsnorm EN 12469 unabhängig getestet und zertifiziert.
Die MSC-Advantage erfüllt alle Anforderungen der Sicherheitsnorm EN 12469 und wurde unabhängig vom TÜV Nord getestet und zertifiziert.
  • Erhältlich mit 120 und 180 cm Arbeitsraumbreite
  • Mit Mikroprozessorsteuerung
  • Aus sitzender Arbeitsposition gut sichtbares Front-Display zeigt kontinuierlich Zuluft- bzw. Umluftgeschwindigkeiten sowie den Filterstatus an
  • Der exklusive Performancefactor weist darauf hin, wenn eine Wartung erforderlich ist
  • Das patentierte Frontfenster ist für eine Arbeitshöhe von 20 cm konzipiert und kann bis maximal 53 cm geöffnet werden; Zur Reinigung der Innenseite einfach verschiebbar Ergonomische, um 10° abgeschrägte Frontscheibe bietet erhöhten Anwenderkomfort sowie ermüdungsfreies Arbeiten Einzigartige Luftströmungstechnologie in Verbindung mit intelligenten Lüftern verbessern die Energieeffizienz, den Betrieb und die Wartungsfreudlichkeit; maximaler Probenschutz Haupt-/Abluftfilter: HEPA H 14 EN 1822, 99,99% bei 0,3μm Partikelgröße
  • Alle Wartungs- und Servicearbeiten können frontseitig und dadurch schnell und kostensparend ausgeführt werden Geringe Betriebsgeräusche von weniger als <55 dBA tragen zu einer angenehme Arbeitsumgebung bei Segmentierte Arbeitsplatten aus Edelstahl sind zum Reinigen bzw. Autoklavieren leicht entnehmen Standardmäßige Armstützen verhindern ein unbeabsichtigtes Abdecken der Lufteintrittsöffnung
  • Die überdurchschnittlich große Arbeitsfläche (0,56 m2 bzw. 0,84 m2) erhöht die Produktivität Abgerundete Kanten im gesamten Werkbankbereich senken das Verletzungsrisiko während der Reinigung, Wartung bzw. Reparatur praktisch auf Null
Zubehör: programmierbares UV-Licht, einteilige Arbeitsplatte, mehrerer Untergestellvarianten
Spezifikation
Spezifikation
EN 12469, von TÜV Nord, LNE (0.9 und 1.2 m). EN 12469, von TÜV Nord (1.5 und 1.8 m)
Biologische Sicherheitswerkbank
Eine Doppelsteckdose, rechte Seite
HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % bei einer Partikelgröße von 0,3 μm
Energieeffizient
TÜV-zugelassen
152 cm
230 V
1,2 m
< 59 dBA
51,1 in.
130 cm
< 40 W
4 ft.
80 cm
200 W
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen