Learn More
Cytiva EPS 3501 Hochspannungsversorgungen für Elektophoresegeräte
Zur Abdeckung einer breiten Palette von Elektrophorese- und Blotting-Anwendungen. EPS-Netzteile sind auf Leistung ausgelegt und gewährleisten Sicherheit und Reproduzierbarkeit
Marke:  Cytiva 18-1130-05
Additional Details : Gewicht : 6.01700kg
Artikelnummer. 10595785
  • 6210.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Folientastaturen und übersichtliche Digitalanzeigen für einfache Programmierung
  • Zeitgesteuerte oder kontinuierliche Durchläufe (1 Min. bis 500 Std) mit Alarm am Ende eines Durchlaufs
  • Automatischer Parametergrenzmodus verhindert Überhitzung, schützt Experimente und Geräte
  • Zwei Anschlusspaare ermöglichen Parallelläufe
  • Automatische Wiederherstellung nach Stromausfall
Vier verfügbare Modi (je nach Modell)
  • Für Blottings wird der Modus mit konstanter Stromstärke empfohlen, um eine Überhitzung zu vermeiden
  • Für andere Anwendungen, wie z. B. submarine Nukleinsäuren- und vertikale Minigel-Elektrophorese, wird der Modus mit konstanter Stromspannung empfohlen
  • Der Modus mit konstanter Stromleistung ist für konstante Temperaturläufe ohne Umluftkühler ausgelegt
  • Der Modus mit linearem Spannungsanstieg sorgt dafür, dass Proteine schnell und ohne Überhitzungsgefahr gleichmäßig auf IPG-Streifen aufgebracht werden
EPS 3501
  • Hauptsächlich für manuelle DNA-Sequenzierung und IEF-Anwendungen entwickelt
  • Auch für viele Elektrophorese- und Blotting-Anwendungen geeignet
  • Modi für konstante Spannung, konstanten Strom oder konstante Leistung
  • Speicherung und Abruf von drei Protokollen
EPS 3501 XL
  • Primär für 2-D Elektrophorese und IEF mit ImmobilineTM konzipiert, aber auch für viele andere Elektrophoreseanwendungen geeignet
  • Für Hochspannungsanwendungen, die eine erweiterte Programmierung erfordern
  • Modi für konstante Spannung, konstanten Strom, konstante Leistung und linearen Spannungsanstieg
  • Speichert und ruft 9 Protokolle ab, jeweils mit 9 Phasen- und Phasenendalarmen
  • Programmierte automatische Abschaltung oder Phasenende basierend auf Zeit, Volt-Stunde/Milliamperestunde
Bestellinformation
T x B x H: 12 1/4 x 9 3/4 x 3 3/4 Zoll (31.0 x 25 x 9.5 cm)
Spezifikation
Spezifikation
EN61010-1, CE 89/336/EEC (EMC-Richtlinie), CE 73/23/EEC (LV-Richtlinie)
1 min. bis 500 h
Digital
106 kPa
39.2 ° bis 104 °F
31 x 25 x 9.5 cm (12.25 x 9.75 x 3.75 in.)
31 cm
25 cm
9.5 cm
3.8 kg
3500 V
400 mA
Immobiline Trockenstreifen, IPG, Elektrophorese, Basis-Blotting
EPS 3501 XL Stromversorgung
0 bis 0.95 %
0.2 cm
4° bis 40 °C
12.25 in.
9.75 in.
3.75 in.
8.3 lbs.
102 bis 120 V/200 bis 240 V; 50/60 Hz
200 w
50/60 Hz