Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ -86 °C-Ultratiefkühlschränke der Serie 900
Probenschutz ohne Kompromisse für die Tiefkühllagerung zwischen -50 und -86 °C mit Thermo Scientific™ Forma™ -86 °C-Ultratiefkühlschränken der Serie 900.
Brand: Thermo Scientific™ 994
Description
Probenschutz ohne Kompromisse für die Tiefkühllagerung zwischen -50 und -86 °C mit Thermo Scientific™ Forma™ -86 °C-Ultratiefkühlschränken der Serie 900. Als Einzel- oder Doppeltürmodell erhältlich. Diese Tiefkühlschränke gewährleisten täglichen Probenschutz und höchste Zuverlässigkeit.
Zuverlässige Tiefkühlschränke für den täglichen Einsatz: die Tiefkühl-Lagerschränke der Thermo Scientific Forma 900 Serie wurden für Probenschutz und höchste Zuverlässigkeit entwickelt. Die Geräte sind optional auch mit Doppeltür erhältlich. Lagern Sie häufig verwendete Proben in der oberen Kammer, Proben für die Langzeitlagerung im unteren Fach.--Aussengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung bietet eine gleichmässige glatte Oberfläche
--12,7cm Polyurethan Schaumisolation
--Modernes Kühlsystem verbessert die Temperaturregelung und hält Leistungsreserven bereit
--Zwei 2,5cm Durchführungen für unabhängige Sonden
--Edelstahl-Innenraum mit robusten Edelstahl-Einlegeböden
--Belüftungsventil erlaubt leichtes erneutes Öffnen direkt nach dem Schliessen der Tür
--Leicht entnehmbarer, waschbarer Filter schützt den Kondensator vor Staub
--Anwenderfreundlicher, ergonomischer Türgriff mit integriertem Schloss
--Arretierbare 5cm Leichtlaufrollen
--Vier Innentüren mimimieren den Kälteverlust und verkürzen die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür
--Mikroprozessorsteuerung mit leicht zugänglichen Bedienelementen, einfach ablesbaren Anzeigen und Überwachungssystem
--Optionale CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme für zusätzlichen Probenschutz
Volumen: 490L
Ausführung: 2-türig
B/T/H Innen: 584/643/1308mm
B/T/H Aussen: 846/989/1979mm
Gewicht: 346 kg
Specifications
Kapazität: 489.9 l (17.3 ft.3), Doppeltür, maximale Boxenanzahl 288, 230 V/50 Hz; 12 A | |
17.3 cu. ft. | |
-50 °C bis -86 °C | |
2 | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Lackiert | |
150 lb. | |
CE, FDA Klasse I, cULus-gelistet, CE-Kennzeichnung, FDA Klasse I, UL | |
LED mit Drucktasten | |
Forma | |
Manuell | |
98.9 x 84.6 x 197.9cm (38.9 x 33.3 x 77.9 in.) | |
9.00 ft.3 | |
Alarm, Schreiber | |
Tinte (7 Tage) oder optional tintenlos | |
Nicht verfügbar | |
Nicht verfügbar | |
SmartView kompatibel | |
Europa | |
230 V 50 Hz | |
980 W | |
Inverswandler | |
28,800 x 2 ml | |
R404A (1. Stufe), R508B (2. Stufe) | |
346 kg | |
323 kg |
Ultratiefkühlschrank, aufrecht stehend | |
288 l (17.3 cu. ft.) | |
1 außen, 4 innen | |
4 | |
Polyurethanschaum | |
3 | |
68 kg | |
Schrank | |
Lamellen und Rohre, Umluftkühlung | |
Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen | |
Optional | |
64.3 x 58.4 x 130.8 cm (25.3 x 23 x 51.5 in.) | |
.84 m2 | |
Türschloss, Vorhängeschloss serienmäßig | |
RS-485, 4-20 mA, potenzialfreie Kontakte (Standard), PT100 Sonde optional | |
Standardbetrieb | |
CO2 oder LN2 (optional) | |
12 A | |
230 V | |
50 Hz | |
18 kW/24 h | |
Abspann-/Regeltransformatoren | |
Hermetischer Kompressor | |
763 lb. | |
713 lb. | |
Boxen (288) |