Learn More
IKA™ Topolino™ Mini-Magnetrührer mit Polypropylen-Stellplatte
Artikelnummer. 10309063 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
10309063 250 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10309063 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003368000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.77 CHF
    137.49 CHF / 1 Stück
    Sparen 26.28 CHF
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Mischen von Mengen bis 250 ml. Der IKA™ Toplino™ Magnetische Minirührer ist mit einem langlebigen, bürstenlosen Motor mit stufenlos einstellbarem Drehzahlbereich und hochmagnetischer Verbindung ausgestattet.
  • Langlebiger, bürstenloser Motor
  • Durchgehend anpassbarer Drehzahlbereich
  • Hohe magnetische Verbindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 300 bis 1.800 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Polypropylen
Fassungsvermögen 250 ml
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 10 W
Höhe (metrisch) 37 mm
Länge (metrisch) 95 mm
Durchmesser obere Platte (metrisch) 80 mm
Frequenz 50/60 Hz
Zertifizierung/Konformität DIN EN 60529
Gewährleistung und Service 24 Monate
Modell Topolino
Motortyp Bürstenlos
Schutzartklasse IP 21
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Typ Mini-Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 0,32 kg