Beschreibung
- Großer Geschwindigkeitsbereich von 0/50 bis 1700 U/min
- Integrierte Temperaturregelung
- Enthält: PT 1000 Temperatursensor (PT 1000.60)
- Genaue Einstellung der Temperatur und der Geschwindigkeit über die digitale Anzeige, auch im ausgeschalteten Zustand
- Eingestellte Sicherheitstemperaturgrenzen werden digital angezeigt.
- Hot-Top-Anzeige >> Warnung bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen!
- Digitale Fehleranzeige
- Mit einstellbarem Sicherheitskreis für Heizplattentemperatur (50 - 380 °C)
- Sicherheits-Magnetrührer mit Heizung, für unbeaufsichtigten Betrieb geeignet
- Die Buchse nach DIN 12878 zum Anschluss eines Kontaktthermometers, z. B. ETS-D5, ermöglicht eine präzise Temperaturregelung
- Hohe Sicherheit durch verbesserte Temperaturregelung
- Die eingehauste Konstruktion (IP42) gewährleistet eine lange Lebensdauer.
- Sehr großer Temperaturbereich (RT - 340 °C)
- Extrem schnelle Heizzeiten Elektronische Drehzahlregelung
- Hohe Magnethaftung
- Inkl. Schutzhaube H 100
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 50 bis 1.700 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Edelstahl |
| Spannung | 220 bis 230/115/100 V |
| Wirkleistung | 630 W |
| Höhe (metrisch) | 95 mm |
| Länge (metrisch) | 160 mm |
| Durchmesser obere Platte (metrisch) | 135 mm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |