Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewichtesätze aus Edelstahl, OIML Klasse E2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Marke:  Sartorius™ YCS31-712-00
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10064220
  • 6895.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
1mg bis 500mg in Plättchenform aus Aluminium und Neusilber
1 g bis 50kg in Knopfform aus Edelstahl
Im Holzetui
Auf Wunsch mit DKD Kalibrierschein oder Eichamt geprüft
Auf Anfrage
Einzelgewichte im Etui von 1 bis 500mg in Plättchenform und 1 g bis 50kg in Knopfform
Glasglocken, Pinsel, Handschuhe, Pinzetten mit beschichteter Spitze, Gewichtsgabeln und Hebehilfen
Typ: 1 g - 10kg
Spezifikation
Spezifikation
Holz
1 g bis 10 kg