Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinnerflaschen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
8 l
8 L
15 l
15 l
36 l
36 L
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses:
100 mm
120 mm
140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leitbleche verbessern die Belüftung und das Rührverhalten
- Einzigartige Propeller für optimale Rührfunktion
- Die Seitenhalsbauweise ermöglicht den Zugriff mit 25 und 50 ml-Pipetten
- Gefäß aus Borosilikatglas
- Kolben mit Verschlusskappe
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses | 120 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 29 mm |
| Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 45 mm |
| Kapazität (metrisch) | 6 l |
| Material | Glas |
| Höhe (metrisch) | 405 mm |
| Winkel des seitlichen Anschlusses | 2 |
| Gewindegröße | GL 45 |
| Mehr anzeigen |