Learn More
Corning™ ProCulture Gaszufuhranschlüsse
Zur Überführung von Gasen während der Zellkultur in größere Spinnerflaschen mit senkrechten Seitenarmen
Marke:  Corning™ 4519-104
Additional Details : Gewicht : 0.00530kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10173822
  • 662.01 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zusammen mit Sondenanschlüssen und Anschlüssen für die Medienhandhabung können Spinnerkolben als Bioreaktoren eingesetzt werden
  • Bestehend aus PET-Einsatz mit Viton™ O-Ring und 45 mm-Dichtkappe aus Polypropylen
  • Die Edelstahlrohre werden durch Noryl™ Muttern mit integrierten Ferrulen gehalten
  • Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Orange
2 Röhrchen, Bauart des Röhrchens: Gerade
Für Kolben mit vertikalem Seitenhals
1/Karton
Anschlussstück für Gaszufuhr und Belüftung
Autoklavierbar
Nicht steril
45 mm (ca.)
Polypropylen
0.31 und 0.63 cm
PET-Einsatz, Viton O-Ringe, 45 mm-Dichtkappe aus Polypropylen, Edelstahl Röhrchen, Noryl Muttern, integrierte Ferrulen
1/Packung
GL45
Nr.
Schraubverschluss