Learn More
Techsit™ Pro-Tech ESD Reinraum-Drehstuhl
Hochwertiger antistatischer ESD Reinraum-Drehstuhl aus Kunstleder.
703.90 CHF - 824.79 CHF
Spezifikation
Verstellbar | Ja |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Rückenausführung | Ergonomisch |
Ausführung | ESD Vinyl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraum-Stühle |
Produktcode | Marke | Mit Armlehnen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Mit Armlehnen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16543914
|
Techsit™
TS7005 |
Nein |
703.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16553914
|
Techsit™
TS7005AA |
Ja |
824.79 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Ergonomischer ESD- Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
- Schwarzes ESD-/antistatisches Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitzneigung.
- Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder. 150kg Tragfähigkeit
- BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104-106Ω
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Ja | |
Ergonomisch | |
Reinraum-Stühle | |
Gasdruckfeder | |
Tischhöhe | |
5 Jahre Garantie. | |
Rollen | |
Ja | |
Nein | |
Ja | |
Schwarz |
Nicht autoklavierbar | |
ESD Vinyl | |
Stahl | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
490 mm | |
Ja | |
Ja | |
Reinraum-Stuhl | |
Vinyl |