Learn More
Techsit™ Pro-Tech ESD Reinraum-Drehstuhl
Hochwertiger antistatischer ESD Reinraum-Drehstuhl aus Kunstleder.
Marke: Techsit™ TS7005
Additional Details : Gewicht : 15.00000kg
Beschreibung
- Ergonomischer ESD- Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
- Schwarzes ESD-/antistatisches Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Sitzneigung.
- Ergonomisch gestalteter Stuhl, der sich automatisch an den Benutzer anpasst.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder. 150kg Tragfähigkeit
- BS EN61340-5-1 Leitfähigkeit 104-106Ω
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Nein | |
Reinraum-Stuhl | |
Reinraum-Stühle | |
Ja | |
Nein | |
Rollen | |
Ergonomisch | |
Vinyl | |
490 mm | |
ESD Vinyl | |
Ja | |
Vinyl |
5 Jahre Garantie. | |
Gasdruckfeder | |
Ja | |
Ja | |
16 kg | |
Ja | |
Tischhöhe | |
150 kg | |
Nicht autoklavierbar | |
Stahl | |
Schwarz |