Learn More
Heidolph™ Leiterplatte, PCB HRI-SMG 2000
Artikelnummer. 15349994 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230V
Frequenz:
50 Hz
Zur Verwendung mit (Geräte):
Hri-Smg 2000
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Frequenz Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15349994 230V 50 Hz Hri-Smg 2000 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15349994 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 13225002460
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Hri-Smg 2000
Frequenz 50 Hz
Typ Abk. für „Printed Circuit Board“ = Leiterplatte
Spannung 230V