Learn More
Novus Biologicals™ Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18214862 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18214862 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18214862 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82089438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    653.00 CHF
    617.40 CHF / 1 Sets
    Sparen 35.60 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from primate. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Universal
Menge 1 Set
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Universal Protein Lysate: Monkey Normal Tissues
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Monkey
Wirtsspezies Primate
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke