Learn More
Gestigkeit Harry™ Präzisionsheizplatte
Artikelnummer. 10039190
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
220/240 V, 2200 w
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Packungsgröße
10039190 220/240 V, 2200 w 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10039190 Lieferant Gestigkeit Harry™ Lieferanten-Nr. PZ35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3065.00 CHF
    2157.85 CHF / 1 Stück
    Sparen 907.15 CHF
    29% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Shape: Square, Size: 13.8 x 13.8 in.
Shape: Square; Size: 13.8 x 13.8
Shape: Square; Size: 13.8 x 13.8 in.
Spezifikation
Größe 13,8 x 13,8 in.
Temperatur (metrisch) 20°C to 300°C
Gewicht (angloamerikanisch) 23.8 lb.
Höhe (metrisch) 155 mm
Gewicht (metrisch) 10.8 kg
Wirkleistung 2200 W
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 2200 w
Form Square
Spannung 230 V
Typ Heizplatte