Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human PRAS40. Source: E.coli Amino Acid Sequence: KSLPVSVPVWGFKEKRTEARSSDEENGPPSSPDLDRIAASMRALVLREAEDTQVFGDLPRPRLNTSDFQKLKRK The PRAS40 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PRAS40 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 84335 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | PRAS40 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | 40 kDa, AKT1 substrate 1 (proline-rich), MGC2865, proline-rich AKT1 substrate 1,40 kDa proline-rich AKT substrate |
| Gensymbol | AKT1S1 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?