Learn More
PPP3R1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen PPP3R1
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16881314
Unterlagen ansehen
Proteintech
13210-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16871314
Unterlagen ansehen
Proteintech
13210-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Protein phosphatase 3 (PPP3, formerly PP2B, Calcineurin), a serine/ threonine protein phosphatase, is a heterodimer composed of one catalytic subunit (PPP3C, Calcineurin A) and one regulatory subunit (PPP3R, Calcineurin B). PPP3R has two isoforms, PPP3R1 and PPP3R2. PPP3Rl is ubiquitously expressed in different tissues and is coded by the PPP3R1 gene which was mapped recently to human chromosome 2. PPP3Rl has four functional calcium-binding sites.
Spezifikation
Spezifikation
PPP3R1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human
P63098
5534
PPP3R1 Fusion Protein Ag3992
Primary
-20°C
PPP3R1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Calcineurin subunit B type 1, CALNB1, CNA2, CNB, CNB1, PPP3R1
PPP3R1
IgG
Antigen Affinity Chromatography