missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPP3CB Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 3C1A3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | PPP3CB |
---|---|
Klon | 3C1A3 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16848655
|
Proteintech
66614-1-IG-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16838655
|
Proteintech
66614-1-IG-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
PPP3CB is a calcium-dependent, calmodulin-stimulated protein phosphatase. This subunit may have a role in the calmodulin activation of calcineurin.Spezifikation
PPP3CB | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CALNA2, CALNB, CAM PRP catalytic subunit, CNA2, PPP3CB | |
Ppp3cb | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3C1A3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat, Porcine | |
P16298, P20651, P48453 | |
19056, 24675, 396603, 5532 | |
PPP3CB Fusion Protein Ag26987 | |
Primary | |
-20°C | |
PPP3CB |