Learn More
PPP3CB Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 3C1A3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66614-1-IG-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16838655
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PPP3CB is a calcium-dependent, calmodulin-stimulated protein phosphatase. This subunit may have a role in the calmodulin activation of calcineurin.
Spezifikation
Spezifikation
PPP3CB
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P16298, P20651, P48453
Ppp3cb
PPP3CB Fusion Protein Ag26987
150 μL
Primary
Human, Mouse, Porcine, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot
3C1A3
Unconjugated
PPP3CB
CALNA2, CALNB, CAM PRP catalytic subunit, CNA2, PPP3CB
Mouse
Protein G
RUO
19056, 24675, 396603, 5532
-20°C