missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PP5 Antibody (12F7), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18635898 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18635898 25 μg 25 Mikrogramm
18234095 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18635898 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP25930825ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PP5 Monoclonal specifically detects PP5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PP5
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 12F7
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.4), 50% glycerol with 0.09% Sodium Azide
Gen-Alias EC 3.1.3.16, PP5FLJ36922, PPP5, PPT, PP-T, protein phosphatase 5, catalytic subunit, Protein phosphatase T, Serine/Threonine phosphatase, serine/threonine-protein phosphatase 5
Gensymbole PPP5C
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human PP5 protein
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5536
Testspezifität Detects 58kDa.
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.