Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid Reagenzglasgestelle aus Stahl
Chemikalien- und korrosionsbeständige Reagenzglasgestelle aus Edelstahl in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18753-0003
47.39 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.30480kg
Beschreibung
Chemikalien- und korrosionsbeständige Reagenzglasgestelle aus Edelstahl in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung.
- Chemikalien- und korrosionsbeständige Stahldrahtgestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxidharz beschichtet
- Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem breiten Temperaturbereich von −223 °°C (−369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
- Alle Gestelle haben quadratische Löcher, drei Decks, einen geschlitzten Gitterboden und verstärkte Kanten
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Ja | |
Röhrchen (10 bis 13 mm) | |
108 | |
Nicht steril | |
−223 bis 121 °C | |
13 mm |
9 x 12 | |
Orange | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
Rechteck | |
10 bis 13 mm-Röhrchen | |
20.5 x 16.4 x 6.4 cm (8.06 x 6.44 x 2.50 Zoll |