Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid Reagenzglasgestelle aus Stahl
Chemikalien- und korrosionsbeständige Reagenzglasgestelle aus Edelstahl in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung.
44.90 CHF - 51.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzglasgestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Form | Rechteck |
Temperaturbereich (metrisch) | -223 °C bis +121 °C |
Produktcode | Marke | Array | Farbe | Abmessungen (L x B x H) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Array | Farbe | Abmessungen (L x B x H) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15570012
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18753-0003 |
9 x 12 | Orange | 20.5 x 16.4 x 6.4 cm (8.06 x 6.44 x 2.50 Zoll | 10 bis 13 mm-Röhrchen |
50.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15174004
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18754-0000 |
4 x 10 | Grün | 20.3 x 9.2 x 6.4 cm | 13- bis 16-mm-Röhrchen |
51.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15580012
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18754-0001 |
4 x 10 | Blau | 20.3 x 9.2 x 6.4 cm (8 x 3.62 x 2.50 Zoll | 13 bis 16 mm-Röhrchen |
44.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15520032
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18762-0003 |
4 x 10 | Orange | 24.3 x 11 x 8.3 cm (9.56 x 4.25 x 3.25 Zoll | 16 bis 20 mm-Röhrchen |
44.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15530032
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18764-0000 |
8 x 10 | Grün | 24.3 x 20.3 x 8.3 cm (9.56 x 8 x 3.25 Zoll | 16 bis 20 mm-Röhrchen |
50.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15550032
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18767-0000 |
4 x 10 | Grün | 26.3 x 11.6 x 8.3 cm (10.38 x 4.56 x 3.25 Zoll | 20 bis 25 mm-Röhrchen |
50.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15570032
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18772-0000 |
4 x 10 | Grün | 29.3 x 12.8 x 8.3 cm (11.56 x 5.06 x 3.25 Zoll | 20 bis 25 mm-Röhrchen |
46.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15500042
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18772-0003 |
4 x 10 | Orange | 29.3 x 12.8 x 8.3 cm (11.56 x 5.06 x 3.25 Zoll | 20 bis 25 mm-Röhrchen |
46.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15510042
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18773-0000 |
8 x 10 | Grün | 29.3 x 24.2 x 8.3 cm (11.56 x 9.56 x 3.25 Zoll | 20 bis 25 mm-Röhrchen |
50.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15540042
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18773-0003 |
8 x 10 | Orange | 29.3 x 24.2 x 8.3 cm (11.56 x 9.56 x 3.25 Zoll | 20 bis 25 mm-Röhrchen |
50.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15510022
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18755-0002 |
4 x 12 | Gelb | 24.2 x 9.2 x 6.4 cm (9.5 x 3.62 x 2.50 Zoll | 13 bis 16 mm-Röhrchen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15540022
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18757-0002 |
6 x 12 | Gelb | 24.2 x 13 x 6.4 cm (9.5 x 5.12 x 2.50 Zoll | 13 bis 16 mm-Röhrchen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15530042
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18773-0002 |
8 x 10 | Gelb | 29.3 x 24.2 x 8.3 cm (11.56 x 9.56 x 3.25 Zoll | 20 bis 25 mm-Röhrchen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15590032
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18772-0002 |
4 x 10 | Gelb | 29.3 x 12.8 x 8.3 cm (11.56 x 5.06 x 3.25 Zoll | 20 bis 25 mm-Röhrchen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Chemikalien- und korrosionsbeständige Reagenzglasgestelle aus Edelstahl in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung.
- Chemikalien- und korrosionsbeständige Stahldrahtgestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxidharz beschichtet
- Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem Temperaturbereich von −223 °C (−369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
- Alle Gestelle haben quadratische Löcher, drei Decks, einen geschlitzten Gitterboden und verstärkte Kanten
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Autoklavierbar | |
Rechteck | |
-223 °C bis +121 °C |