Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid Reagenzglasgestelle aus Stahl
Chemikalien- und korrosionsbeständige Reagenzglasgestelle aus Edelstahl in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18764-0000
45.26 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.40950kg
Beschreibung
Chemikalien- und korrosionsbeständige Reagenzglasgestelle aus Edelstahl in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung.
- Chemikalien- und korrosionsbeständige Stahldrahtgestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxidharz beschichtet
- Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem breiten Temperaturbereich von −223 °°C (−369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
- Alle Gestelle haben quadratische Löcher, drei Decks, einen geschlitzten Gitterboden und verstärkte Kanten
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Ja | |
Röhrchen (16 bis 20 mm) | |
80 | |
Nicht steril | |
−223 bis 121 °C | |
20 mm |
8 x 10 | |
Grün | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
Rechteck | |
16 bis 20 mm-Röhrchen | |
24.3 x 20.3 x 8.3 cm (9.56 x 8 x 3.25 Zoll |