Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid Reagenzglasgestelle aus Stahl
Chemikalien- und korrosionsbeständige Reagenzglasgestelle aus Edelstahl in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18754-0000
49.12 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Chemikalien- und korrosionsbeständige Reagenzglasgestelle aus Edelstahl in verschiedenen Farben zur einfachen Identifizierung.
- Chemikalien- und korrosionsbeständige Stahldrahtgestelle sind mit wärmegehärtetem Epoxidharz beschichtet
- Orangefarbene Gestelle können als Warnung vor biologischen Gefahrenstoffen und gelbe Gestelle als Warnung vor radioaktiver Strahlung verwendet werden
- Epoxidbeschichtungen sind unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem Temperaturbereich von −223 °C (−369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
- Alle Gestelle haben quadratische Löcher, drei Decks, einen geschlitzten Gitterboden und verstärkte Kanten
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (13 bis 16 mm) | |
40 | |
13- bis 16-mm-Röhrchen | |
-223 °C bis +121 °C | |
20,3 cm | |
6,4 cm |
4 x 10 | |
Grün | |
Stahl | |
Rechteck | |
Je 1 | |
20.3 x 9.2 x 6.4 cm | |
9,2 cm | |
16 mm |