Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ausgießringe PBT rot
Beschreibung
- Material:PBT (rot)
- Temperaturbeständigkeit: bis zu 180 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Material | PBT |
| Gewindegröße | GL 45 |