missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Potassium Channel Kv3.1 Antibody, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Potassium Channel Kv3.1 Polyclonal antibody specifically detects Potassium Channel Kv3.1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Potassium Channel Kv3.1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot : 5-10 μg/mL |
| Zusammensetzung | Phosphate buffered saline |
| Gen-Alias | FLJ41162, FLJ42249, FLJ43491, KV3.1, KV4, MGC129855, NGK2, potassium voltage-gated channel subfamily C member 1, potassium voltage-gated channel, Shaw-related subfamily, member 1, voltage-gated potassium channel protein KV3.1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv3.1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv4 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Rabbits were immunized with a synthetic peptide derived from the rat Potassium Channel Kv3.1 conjugated to KLH |
| Reinigungsverfahren | Ammonium sulfate precipitation |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?