Learn More
Kaliumbromat-Bromid-Lösung, 0.0167 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
48.94 CHF - 150.00 CHF
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 11359
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10479750
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
J/6100/15
1 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10614732
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
J/6100/17
2.5 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Chemische Identifikatoren
11359
Spezifikation
Farblos
Flüssig
11359
Bernsteinfarbene Glasflasche
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Potassium bromate-bromide, aqueous solution, 0.0167M (0.1N)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/­Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumbromat-Bromid-Lösung, 0.0167 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical