Learn More
Kaliumbromat-Bromid-Lösung, 0.0167 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium bromate-bromide, aqueous solution, 0.0167M (0.1N)
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium bromide, Potassium bromate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumbromat-Bromid-Lösung, 0.0167 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur