Learn More
Kalium 2-Methylthiophenyltrifluoroborat, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449347
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449347 1 g 1 Gramm
15459347 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52587.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850623-77-7
Summenformel C7H7BF3KS
Molekulargewicht (g/mol) 230.097
MDL-Nummer MFCD04115773
InChI-Schlüssel ACOYJOWMHXJLJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium trifluoro 2-methylthio phenyl borate, potassium 2-methylthiophenyl trifluoroborate, potassium trifluoro 2-methylsulfanyl phenyl boranuide, potassium 2-methylsulfanylphenyl trifluoroborate, potassium 2-methylthiophenyltrifluoroborate, potassium trifluoro-2-methylthio phenyl boranuide, potassium trifluoro 2-methylsulfanyl phenyl borate 1-, potassium ion trifluoro 2-methylsulfanyl phenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-2-methylsulfanylphenyl boranuide
PubChem CID 44717213
IUPAC-Name Kalium;Trifluor-(2-methylsulfanylphenyl)Boranuid
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1SC)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 2-methylthiophenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 274°C to 276°C
Menge 1 g
Formelmasse 230.1
Reinheit (%) 96%