accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 850623-77-7

BSH3CFFFK

CAS RN 850623-77-7

IUPAC Name: potassium trifluoro[2-(methylsulfanyl)phenyl]boranuide
Synonyme: potassium trifluoro[2-(methylsulfanyl)phenyl]boranuide
Molekulargewicht (g/mol): 230.1
Summenformel: C7H7BF3KS
InChi Key: ACOYJOWMHXJLJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].CSC1=CC=CC=C1[B-](F)(F)F

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern