Learn More
Kinematica Polytron™ Homogenizer Stands: Vessel Holders
Artikelnummer. 10642093 Alle ansehen Kinematica Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 Dispergiereinheiten
ST-P 10/600 Plattenstativ
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10642093
Marke: Kinematica 11045011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Polytron Homogenisierer-Stativen wie angegeben
Sichere Laborartikel für sicheres Mischen.
Spezifikation
Produkttyp Gefäßhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 Dispergiereinheiten