Learn More
Kinematica™ Polytron™ Homogenisator-Stative: Sicherheitsringe
Tous les produits Kinematica Produits
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 Dispergiereinheiten
ST-P10/600 Stativ
Conditionnement:
1 Stück
Description
Der Sicherheitsring verhindert ein unkontrolliertes Absenken der Antriebseinheit. Kann auch zur Befestigung der Höhe der Antriebseinheit verwendet werden.
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Sicherheitspositionierungsring |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 Dispergiereinheiten |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu