Learn More
Kinematica™ Polytron™ Homogenisator-Stative: Sicherheitsringe
Alle ansehen Kinematica Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ST-F20/600, PT-ST 2101, PT-ST 4001 Dispergiereinheiten
ST-P10/600 Stativ
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Sicherheitsring verhindert ein unkontrolliertes Absenken der Antriebseinheit. Kann auch zur Befestigung der Höhe der Antriebseinheit verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sicherheitspositionierungsring |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ST-P10/600 Stativ |