Learn More
Kinematica™ POLYTRON™ Clover Leaf-Homogenisationsgefäß
Artikelnummer. 17115651 Alle ansehen Kinematica Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Enthält:
Gefäß
Bohrungsgröße (metrisch):
None
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17115651
Marke: Kinematica™ 11051012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das POLYTRON™ Clover Leaf-Homogenisationsgefäß wurde entwickelt, um den Fluss in radialer Richtung zu unterbrechen und zusätzliche gegenläufige Strömungen zu erzeugen.
Das PROBLEM
Bei normalen zylindrischen Dispergiergefäßen erzeugt der Durchfluss einen Vortex.Dies führt zu einer erheblichen Abnahme der Effizienz beim Mischen und Dispergieren, da das Produkt nicht mehr optimal vom Dispergiergeneratorkopf erfasst oder verarbeitet werden kann.Dies führt zu einer Verlängerung der Prozesszeiten und damit zu einer erhöhten Energieanwendung.Je nach Wirbelbildung ist mit einer erhöhten Luftaufnahme zu rechnen.
Die AUSWAHL
Unsere GS-Gefäße sind in chemie- und temperaturbeständigem Borosilikatglas oder Edelstahl erhältlich.Die Abmessungen reichen von wenigen Millilitern bis zu mehreren Litern, mit oder ohne Deckel, mit oder ohne versiegelten Einsatz.
Die LÖSUNGEN
Unsere speziell entwickelten GS-Gefäße haben eine kleeblatartige Form.Dadurch wird der Fluss in radialer Richtung effizient unterbrochen und es entstehen zusätzliche gegenläufige Strömungen.Diese hohen Turbulenzen optimieren das Mischen und die Dispergiereffizienz.Dadurch wird die Verarbeitungszeit und die Energieaufnahme reduziert.
Die MATERIALIEN
Borosilikatglas ist ein chemie- und temperaturbeständiges Glas und zeigt ein fast inertes Verhalten gegenüber den meisten Chemikalien (stabil).Die sterilisierbaren Schraubverschlüsse mit PTFE- oder Silikondichtung sind temperaturbeständig bis 180 °C.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Bohrungsgröße (metrisch) None
Durchmesser (metrisch) 80 mm
Höhe (metrisch) 200 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Polytron™ Homogenisatoren
Enthält Gefäß
Modell GS 40