Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polytetrafluoroethylene Spinbar™ Flexible Magnetstabentferner
Der flexible magnetische Rührstab holt Rührstäbe aus Laborwaschbecken und -behältern.
Marke: Bel-Art™ H37774-0101
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Flexible Stange aus Teflon™ mit leistungsstarkem, mit Alnico Teflon™ beschichtetem Magneten
- Erhältlich in vier Farben, zwei Magnetgrößen
- Die flexible weiße Stange ist 33 cm (13 Zoll) lang
- Autoklavierbar
Spezifikation
Weiß | |
Polytetrafluorethylen | |
33 mm |