Learn More
Cytiva Unifilter Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Sparsam in der Anwendung. Große Auswahl an Well-Volumenoptionen
Marke: Cytiva 7700-2804
807.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.79000kg
Beschreibung
Sparsam in der Anwendung.Große Auswahl an Well-Volumenoptionen
Proprietäre Whatman UNIFILTER-Mikrotiterplatten mit Filterbodenwells sind praktisch, gebrauchsfertig und in Formaten mit 24, 96 und 384 Wells erhältlich. Darüber hinaus steht eine Auswahl an Filtermedien für genaue Anwendungsanforderungen zur Verfügung. Die Wahl zwischen kurzen oder langen Tropfvorrichtungen ist anwendungsspezifisch und das neuartige Design der Tropfvorrichtung ermöglicht eine genaue Sammlung des Filtrats, um eine weitere Verarbeitung und Analyse zu ermöglichen. Die 800 μl UNIFILTER Mikrotiterplatte wird am häufigsten bei der Reinigung, Isolierung und Trennung von Biomolekülen, insbesondere DNA, verwendet – das 800 μl-Well-Volumen eignet sich hervorragend für viele Standard-DNA-Plasmid-MiniPrep-Chemien. Diese Mikrotiterplatte besteht aus starrem, hochwertigem Polystyrol und ist auch in einer Reihe anderer Well-Volumen von 100 μl bis 10 ml erhältlich.- Kein Crosstalk. Die patentierte Bauweise der integrierten Filter verhindert Well-zu-Well-Kreuzkontaminationen.
- Sparsam in der Anwendung. Eine große Auswahl an Well-Volumen-Optionen ermöglicht eine effiziente Verwendung von Materialien.
- Bessere Kontrolle. Die Auswahl an Filtermedien ermöglicht die Steuerung der Flussraten und Retentionseigenschaften.
- Vielseitig. Eine breite Palette an Filtrationsmedien ist erhältlich, einschließlich Glasfaser, Polypropylen, Cellulosenitrat, Celluloseacetat, Nylon und Ionenaustauschzellulose.
Spezifikation
Standard | |
UNIFILTER 96-Well-Mikrotiterplatte, 800 μl, langer Tropfrichter | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
96 | |
Filter | |
25/Packung |
25 bis 30 μm heißluftgezogenes Polypropylen | |
8 x 12 | |
UNIFILTER Mikrotiterplatte, 96-Wells, 800 μl, 25 bis 30 μm heißluftgezogenes Polypropylen, transparentes Polystyrol | |
800 μl | |
800 μl | |
Wird in der Regel bei der Reinigung, Isolierung und Trennung von Biomolekülen, insbesondere DNA, verwendet |