Learn More
Cytiva Unifilter Mikrotiterplatten aus Polystyrol
Sparsam in der Anwendung. Große Auswahl an Well-Volumenoptionen
850.00 CHF - 1160.00 CHF
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Beschreibung | UNIFILTER 96-Well-Mikrotiterplatte, 800 μl, langer Tropfrichter |
Array | 8 x 12 |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11334884
|
Cytiva
7700-2801 |
Whatman GF/C |
1160.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11358654
|
Cytiva
7700-2808 |
0,45 μm Celluloseacetat |
895.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11313535
|
Cytiva
7700-2804 |
25 bis 30 μm heißluftgezogenes Polypropylen |
850.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Sparsam in der Anwendung.Große Auswahl an Well-Volumenoptionen
Proprietäre Whatman UNIFILTER-Mikrotiterplatten mit Filterbodenwells sind praktisch, gebrauchsfertig und in Formaten mit 24, 96 und 384 Wells erhältlich. Darüber hinaus steht eine Auswahl an Filtermedien für genaue Anwendungsanforderungen zur Verfügung. Die Wahl zwischen kurzen oder langen Tropfvorrichtungen ist anwendungsspezifisch und das neuartige Design der Tropfvorrichtung ermöglicht eine genaue Sammlung des Filtrats, um eine weitere Verarbeitung und Analyse zu ermöglichen. Die 800 μl UNIFILTER Mikrotiterplatte wird am häufigsten bei der Reinigung, Isolierung und Trennung von Biomolekülen, insbesondere DNA, verwendet – das 800 μl-Well-Volumen eignet sich hervorragend für viele Standard-DNA-Plasmid-MiniPrep-Chemien. Diese Mikrotiterplatte besteht aus starrem, hochwertigem Polystyrol und ist auch in einer Reihe anderer Well-Volumen von 100 μl bis 10 ml erhältlich.- Kein Crosstalk. Die patentierte Bauweise der integrierten Filter verhindert Well-zu-Well-Kreuzkontaminationen.
- Sparsam in der Anwendung. Eine große Auswahl an Well-Volumen-Optionen ermöglicht eine effiziente Verwendung von Materialien.
- Bessere Kontrolle. Die Auswahl an Filtermedien ermöglicht die Steuerung der Flussraten und Retentionseigenschaften.
- Vielseitig. Eine breite Palette an Filtrationsmedien ist erhältlich, einschließlich Glasfaser, Polypropylen, Cellulosenitrat, Celluloseacetat, Nylon und Ionenaustauschzellulose.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrol | |
800 μl |
UNIFILTER 96-Well-Mikrotiterplatte, 800 μl, langer Tropfrichter | |
Durchsichtig | |
96 | |
25/Packung |